węglan strontu ≥99% (max. 1% Ba)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14343.30
14343.A1
14343.30EA
562
PLN
14343.30
14343.A1
węglan strontu ≥99% (max. 1% Ba)
węglan strontu
Purity: 99%
CAS No.: 1633-05-2
Molecular Formula: SrCO3
Formula Weight: 147.63
Physical Form: -325 Mesh, Typically 1 Micron Powder
Density: 3.70
Melting Point: 1100° dec.
Merck Reference: 14,8838
MDL No.: MFCD00011250
Formuła:
CO₃Sr Temp. Wrzenia: 2647 °C (1 mmHg) Gęstość: 3,70 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011250 Numer CAS: 1633-05-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-643-7 Klasyfikacja Merck : 14,8838 |