Drukuj
Węglan wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4830-100G C4830-500G
SIALC4830-100GEA 380 PLN
SIALC4830-100G SIALC4830-500G
Węglan wapnia, Sigma-Aldrich®
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
Temp. topnienia: 825 °C
Gęstość: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9
Klasyfikacja Merck : 13,01658