Drukuj
Węglan wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
21061-1KG-F 21061-250G-F 21061-50G-F
SIAL21061-1KG-FEA 2090 PLN
SIAL21061-1KG-F SIAL21061-250G-F SIAL21061-50G-F
Węglan wapnia, Sigma-Aldrich®
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
Temp. topnienia: 825 °C
Gęstość: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9
Klasyfikacja Merck : 13,01658