Drukuj
Węglan wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Marble
M-Clarity™ quality level = MQ100
202932-100G 202932-25G 202932-5G
SIAL202932-100GEA 2190 PLN
SIAL202932-100G SIAL202932-25G SIAL202932-5G
Węglan wapnia, Sigma-Aldrich®
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Temp. topnienia: 825
Gęstość: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9
Klasyfikacja Merck : 13,01658