Drukuj
Węglan wapnia, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Marble
MQ300
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
1.02066.0250EA 184 PLN
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
Węglan wapnia, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Temp. topnienia: 825
Gęstość: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9
Klasyfikacja Merck : 13,01658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)