Drukuj
Węglan wapnia, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (max. 0,002% Fe), wytracony, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02064.9029 1.02064.9500
1.02064.9029EA 0 PLN
1.02064.9029 1.02064.9500
Węglan wapnia, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (max. 0,002% Fe), wytracony, SAFC®
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
Temp. topnienia: 825 °C
Gęstość: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9
Klasyfikacja Merck : 13,01658