Węglan wapnia, anhydrous, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
0179-1KGEA
1280
PLN
0179-1KG
0179-500G
Węglan wapnia, anhydrous, Reagent Grade
Węglan wapnia
Formuła:
CaCO₃ Temp. topnienia: 825 °C Gęstość: 2,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010906 Numer CAS: 471-34-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9 Klasyfikacja Merck : 13,01658 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic | ≤0.0003% |
Fluoride | ≤0.005% |
Heavy Metals | ≤0.003% |
Lead | ≤0.001% |
Loss on Drying | ≤2.0% |
Magnesium and Alkali Salts | ≤1.0% |
Purity | >98% |