Węglan wapnia 99.95-100.05% ACS chelometric standard
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Marble
36399.22
36399.36
36399.22EA
498
PLN
36399.22
36399.36
Węglan wapnia 99.95-100.05% ACS chelometric standard
Węglan wapnia
Purity: 99.95-100.05
CAS No.: 471-34-1
Molecular Formula: CaCO3
Formula Weight: 100.09
Physical Form: Powder
Density: 2.930
Refractive Index: 1.6583
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
Merck Reference: 14,1657
MDL No.: MFCD00010906
Formuła:
CaCO₃ MW: 100.09 g/mol Temp. topnienia: 800 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.930 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010906 Numer CAS: 471-34-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9 Klasyfikacja Merck : 14,1657 |