Węglan wapnia ≥99.0% ACS nie zawiera alkalii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.0% min
CAS No.: 471-34-1
Molecular Formula: CaCO3
Formula Weight: 100.09
Physical Form: Powder
Density: 2.930
Refractive Index: 1.6583
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
Merck Reference: 14,1657
MDL No.: MFCD00010906
Formuła:
CaCO₃ Gęstość: 2,930 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010906 Numer CAS: 471-34-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9 Klasyfikacja Merck : 14,1657 |