Węglan wapnia ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Marble
11403.22
11403.36
11403.A3
11403.22EA
371
PLN
11403.22
11403.36
11403.A3
Węglan wapnia ≥99.5% (metals basis)
Węglan wapnia
Purity: 99.5%
CAS No.: 471-34-1
Molecular Formula: CaCO3
Formula Weight: 100.09
Physical Form: 5 Micron Powder
Density: 2.930
Refractive Index: 1.6583
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
Merck Reference: 14,1657
MDL No.: MFCD00010906
Formuła:
CaCO₃ MW: 100.09 g/mol Temp. topnienia: 800 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.930 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010906 Numer CAS: 471-34-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9 Klasyfikacja Merck : 14,1657 |