Drukuj
Węglan wapnia 98%, light powder, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
403815000 403810025 403811000
ACRO403815000EA 153 PLN
ACRO403815000 ACRO403810025 ACRO403811000
Węglan wapnia 98%, light powder, czysty
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
Gęstość: 2,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9
Klasyfikacja Merck : 13,01658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (200°C, 4 h)
Fluoride (F) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.1 %
Lead (Pb) ≤3 ppm
Mercury (Hg) ≤0.5 ppm
Acid insoluble substances ≤0.2 %
Magnesium & Alkali Salts ≤1 %