Weglan baru ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
21702.235EA
409
PLN
21702.235
21702.292
Weglan baru ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Weglan baru
Formuła:
BaCO₃ MW: 197.34 g/mol Temp. topnienia: 1350 °C Gęstość: 3.89 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003448 Numer CAS: 513-77-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-167-3 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,00972 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
Alkali hydroxides+carbonates(as Ba(OH)2) | Max. 0.015 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in hydrochloric acid | Max. 0.015 % |
Oxidising substances (as NO3) | Max. 50 ppm |
S (Sulphur) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.02 % |
Sr (Strontium) | Max. 0.3 % |