Drukuj
Weglan baru, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ300
1.01714.1000 1.01714.9025
1.01714.1000EA 745 PLN
1.01714.1000 1.01714.9025
Weglan baru, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Weglan baru
Formuła: BaCO₃
MW: 197.34 g/mol
Temp. topnienia: 1350
Gęstość: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003448
Numer CAS: 513-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-167-3
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00972
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Melting Point 1450 °C (decomposition)
Molar Mass 197.34 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Density 4.43 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials