Weglan baru ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13195.0B
A13195.0I
A13195.22
A13195.36
A13195.0BEA
655
PLN
A13195.0B
A13195.0I
A13195.22
A13195.36
Weglan baru ≥99%
Weglan baru
Purity: 99%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: CBaO3
Formula Weight: 197.35
Odour: Odourless
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Formuła:
BaCO₃ MW: 197.34 g/mol Temp. Wrzenia: Dec. Temp. topnienia: 811 °C Gęstość: 4.43 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003448 Numer CAS: 513-77-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-167-3 Jednostka: 1564 Klasyfikacja Merck : 13,00972 |