Weglan baru ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14452.18
14452.30
14452.A1
14452.09
14452.18EA
724
PLN
14452.18
14452.30
14452.A1
14452.09
Weglan baru ≥99.95% (metals basis)
Weglan baru
Purity: 99.95%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: BaCO3
Formula Weight: 197.35
Physical Form: Lump/Powder
Density: 4.43
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Formuła:
BaCO₃ MW: 197.34 g/mol Temp. Wrzenia: Dec. Temp. topnienia: 811 °C Gęstość: 4.43 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003448 Numer CAS: 513-77-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-167-3 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,969 |