chloran (VII) magnezu, bezwodny ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 10034-81-8
Molecular Formula: Mg(ClO4)2
Formula Weight: 223.23
Physical Form: Granular
Density: 2.21
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,5678
UN No.: 1475
MDL No.: MFCD00011102
Desiccant. Drying agent for gases
Formuła:
Cl₂MgO₈ Gęstość: 2,21 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011102 Numer CAS: 10034-81-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-108-3 Jednostka: 1475 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5678 |