Drukuj
Nadchloran baru, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloran(VII) baru
MQ300
1.01738.0250 1.01738.1000
1.01738.0250EA 1170 PLN
1.01738.0250 1.01738.1000
Nadchloran baru, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Nadchloran baru
Formuła: Ba(ClO₄)₂
MW: 336.23 g/mol
Temp. topnienia: 505
Gęstość: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 21 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003440
Numer CAS: 13465-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-710-4
Jednostka: 1447
ADR: 5.1 (6.1) II
Klasyfikacja Merck : 12,01016
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1985 g/l (25 °C)
Melting Point 505 °C
Molar Mass 336.23 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Density 2.74 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer