Nadchloran baru, bezwodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 13465-95-7
Molecular Formula: Ba(ClO4)2
Formula Weight: 336.24
Physical Form: Powder
Density: 3.20
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Merck Reference: 14,987
UN No.: 1447
MDL No.: MFCD00003440
Desiccant, ribonuclease determination
Formuła:
Ba(ClO₄)₂ Temp. topnienia: 505 °C Gęstość: 3,20 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003440 Numer CAS: 13465-95-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-710-4 Jednostka: 1447 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,987 |