Drukuj
Chlorek strontu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
439665-25G 439665-5G
SIAL439665-25GEA 1700 PLN
SIAL439665-25G SIAL439665-5G
Chlorek strontu, Sigma-Aldrich®
Chlorek strontu
Formuła: Cl₂Sr
Temp. Wrzenia: 1250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 868 °C
Gęstość: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011249
Numer CAS: 10476-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6
Klasyfikacja Merck : 12,09000