Drukuj
chlorek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
M8266-100G M8266-1KG
SIALM8266-100GEA 310 PLN
SIALM8266-100G SIALM8266-1KG
chlorek magnezu, Sigma-Aldrich®
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 715 °C
Gęstość: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684