chlorek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
208337-100G
208337-1KG
208337-5KG
SIAL208337-100GEA
233
PLN
SIAL208337-100G
SIAL208337-1KG
SIAL208337-5KG
chlorek magnezu, Sigma-Aldrich®
Formuła:
MgCl₂ Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 715 °C Gęstość: 2,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011106 Numer CAS: 7786-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6 Klasyfikacja Merck : 13,05684 |