Drukuj
Chlorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
499609-10G 499609-1G
SIAL499609-10GEA 1150 PLN
SIAL499609-10G SIAL499609-1G
Chlorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659