Drukuj
Chlorek wapnia, anhydrous ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
0070.1000EA 324 PLN
0070.1000 0070.5000
Chlorek wapnia, anhydrous ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 95 %