Drukuj
Chlorek baru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek baru
M-Clarity™ quality level = MQ200
342920-10G 342920-250G 342920-50G
SIAL342920-10GEA 291 PLN
SIAL342920-10G SIAL342920-250G SIAL342920-50G
Chlorek baru, Sigma-Aldrich®
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560
Temp. topnienia: ∼963 °C
Gęstość: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00998