Strontium bromide, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
35717.03
35717.06
35717.03EA
736
PLN
35717.03
35717.06
Strontium bromide, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Strontium bromide
Purity: 99.995%
CAS No.: 10476-81-0
Molecular Formula: BrSr2
Formula Weight: 247.44
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.216
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 643°
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00049548
Formuła:
Br₂Sr Temp. Wrzenia: 2146 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 643 °C Gęstość: 4,216 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049548 Numer CAS: 10476-81-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-969-5 Klasyfikacja Merck : 14,8837 |