Strontium bromide, anhydrous ≥99% (metals basis excluding Ba) (max. 0.1% Ba)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
16791.18
16791.30
16791.18EA
1710
PLN
16791.18
16791.30
Strontium bromide, anhydrous ≥99% (metals basis excluding Ba) (max. 0.1% Ba)
Strontium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 10476-81-0
Molecular Formula: Br2Sr
Formula Weight: 247.44
Physical Form: Granular
Density: 4.216
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 643°
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00049548
Formuła:
Br₂Sr MW: 247.43 g/mol Temp. Wrzenia: 2146 Temp. topnienia: 643 Gęstość: 4.216 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049548 Numer CAS: 10476-81-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-969-5 Klasyfikacja Merck : 14,8837 |