Drukuj
Bromek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
495093-1G 495093-5G
SIAL495093-1GEA 678 PLN
SIAL495093-1G SIAL495093-5G
Bromek magnezu, Sigma-Aldrich®
Bromek magnezu
Formuła: Br₂Mg
Temp. topnienia: 700 °C
Gęstość: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011105
Numer CAS: 7789-48-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-170-9
Klasyfikacja Merck : 12,05695