Drukuj
Bromek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
360074-10G 360074-50G
SIAL360074-10GEA 0 PLN
SIAL360074-10G SIAL360074-50G
Bromek magnezu, Sigma-Aldrich®
Bromek magnezu
Formuła: Br₂Mg
Temp. topnienia: 700 °C
Gęstość: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011105
Numer CAS: 7789-48-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-170-9
Klasyfikacja Merck : 12,05695