Bromek wapnia, anhydrous 99,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-41-5
Molecular Formula: CaBr2
Formula Weight: 199.90
Physical Form: -50 Mesh Powder
Density: 3.353
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 806-812°
Solubility: Freely soluble in water, methanol, ethanol. Soluble in acetone. Insoluble in dioxane, chloroform, ether
Merck Reference: 14,1654
MDL No.: MFCD00010902
Photography, dehydrating agent, manufacturing of mineral water, fire retardant, wood preservative, freezing mixture, road treatment
Formuła:
Br₂Ca MW: 199.89 g/mol Temp. Wrzenia: 806…812 °C Temp. topnienia: 730 °C Gęstość: 3.353 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010902 Numer CAS: 7789-41-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-164-6 Klasyfikacja Merck : 14,1654 |