Bromek wapnia, dry_ultra 99,978 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
ampuled under argon
35684.03
35684.06
35684.03EA
491
PLN
35684.03
35684.06
Bromek wapnia, dry_ultra 99,978 Metals basis
Bromek wapnia
Purity: 99.978%
CAS No.: 7789-41-5
Molecular Formula: Br2Ca
Formula Weight: 199.90
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.353
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 806-812°
Merck Reference: 14,1654
MDL No.: MFCD00010902
Formuła:
Br₂Ca MW: 199.89 g/mol Temp. Wrzenia: 806…812 °C Temp. topnienia: 730 °C Gęstość: 3.353 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010902 Numer CAS: 7789-41-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-164-6 Klasyfikacja Merck : 14,1654 |