Bromek baru, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
35678.03
35678.06
35678.03EA
682
PLN
35678.03
35678.06
Bromek baru, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Bromek baru
Purity: 99.998%
CAS No.: 10553-31-8
Molecular Formula: BaBr2
Formula Weight: 297.14
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.781
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 850°
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003444
Formuła:
BaBr₂ Temp. Wrzenia: 1835 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 850 °C Gęstość: 4,781 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003444 Numer CAS: 10553-31-8 Numer WE (dawny EINECS): 234-140-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,968 |