Bromek baru, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
16792.18
16792.30
16792.18EA
646
PLN
16792.18
16792.30
Bromek baru, anhydrous 99%
Bromek baru
Purity: 99%
CAS No.: 10553-31-8
Molecular Formula: BaBr2
Formula Weight: 297.14
Physical Form: Powder
Density: 4.781
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 850°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003444
Formuła:
BaBr₂ MW: 297.14 g/mol Temp. Wrzenia: 1835 Temp. topnienia: 850 °C Gęstość: 4.781 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003444 Numer CAS: 10553-31-8 Numer WE (dawny EINECS): 234-140-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,968 |