Drukuj
Bromek baru, bezwodny 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
315380500 315382500
ACRO315380500EA 446 PLN
ACRO315380500 ACRO315382500
Bromek baru, bezwodny 99%, czysty
Bromek baru
Formuła: BaBr₂
Temp. Wrzenia: 1835 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003444
Numer CAS: 10553-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 234-140-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00995
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %