Calcium hexaboride ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41551.14
41551.22
41551.14EA
1140
PLN
41551.14
41551.22
Calcium hexaboride ≥99% (metals basis)
Calcium hexaboride
Purity: 99+%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Formuła:
B₆Ca Temp. topnienia: 2235 °C Gęstość: 2,30 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148904 Numer CAS: 12007-99-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-525-3 |