Drukuj
Diboran magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
553913-25G 553913-5G
SIAL553913-25GEA 1090 PLN
SIAL553913-25G SIAL553913-5G
Diboran magnezu, Sigma-Aldrich®
Diboran magnezu
Formuła: B₂Mg
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00049752
Numer CAS: 12007-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 234-501-2