Drukuj
Kwasny fluorek amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorofluorek amonu, Fluorek amonu-fluorowodór(1/1)
M-Clarity™ quality level = MQ100
455830-100G 455830-25G
SIAL455830-100GEA 1460 PLN
SIAL455830-100G SIAL455830-25G
Kwasny fluorek amonu, Sigma-Aldrich®
Kwasny fluorek amonu
Formuła: NH₄HF₂
MW: 57.04 g/mol
Temp. topnienia: 127
Gęstość: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012018
Numer CAS: 1341-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-676-4
Jednostka: 1727
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00498