Drukuj
Kwasny fluorek amonu 95%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
224820-2.5KG 224820-500G
224820-2.5KGEA 2120 PLN
224820-2.5KG 224820-500G
Kwasny fluorek amonu 95%, Reagent Grade
Kwasny fluorek amonu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: NH₄HF₂
Gęstość: 1,500 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012018
Numer CAS: 1341-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-676-4
Jednostka: 1727
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay of NH₄HF₂ 94.0 - 106.0 %