Drukuj
Kwasny fluorek amonu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorofluorek amonuFluorek amonu-fluorowodór(1/1)
21262.360EA 2000 PLN
21262.360
Kwasny fluorek amonu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kwasny fluorek amonu
Formuła: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Temp. topnienia: 127 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012018
Numer CAS: 1341-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-676-4
Jednostka: 1727
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm