Kwasny fluorek amonu ≥95%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Wodorofluorek amonu, Fluorek amonu-fluorowodór(1/1)
14660.36
14660.A3
14660.36EA
414
PLN
14660.36
14660.A3
Kwasny fluorek amonu ≥95%, tech.
Kwasny fluorek amonu
Purity: 95%
CAS No.: 1341-49-7
Molecular Formula: (NH4)HF2
Formula Weight: 57.04
Physical Form: Flake
Density: 1.500
pH: 2-3
Melting Point: 120-122°
Boiling Point: 238°
Merck Reference: 14,498
UN No.: 1727
MDL No.: MFCD00012018
Formuła:
NH₄HF₂ MW: 57.04 g/mol Temp. Wrzenia: 238 °C Temp. topnienia: 120…122 °C Gęstość: 1.500 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012018 Numer CAS: 1341-49-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-676-4 Jednostka: 1727 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,498 |