Drukuj
Kwasny fluorek amonu 95%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorofluorek amonu, Fluorek amonu-fluorowodór(1/1)
208820010 208820050 208822500
ACRO208820010EA 901 PLN
ACRO208820010 ACRO208820050 ACRO208822500
Kwasny fluorek amonu 95%, extra pure
Kwasny fluorek amonu
Formuła: NH₄HF₂
Temp. topnienia: 125 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012018
Numer CAS: 1341-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-676-4
Jednostka: 1727
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes or scales
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥94 %
Sulfite (SO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤200 ppm
Impurity ≤5 % (Ammonium fluoride (NH4F))