Wolframian dilitu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Lithium tungsten oxide, Lithium tungstate
43366.30
43366.18
43366.30EA
3540
PLN
43366.30
43366.18
Wolframian dilitu ≥99%
Wolframian dilitu
Purity: 99% min
CAS No.: 13568-45-1
Molecular Formula: Li2WO4
Formula Weight: 261.73
Physical Form: Powder
Density: 3.71
Melting Point: 742°
MDL No.: MFCD00016185
Formuła:
Li₂O₄W MW: 261.72 g/mol Gęstość: 3.71 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016185 Numer CAS: 13568-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-978-2 |