Drukuj
metawanadan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium vanadium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
590088-25G 590088-100G 590088-5G
SIAL590088-25GEA 409 PLN
SIAL590088-25G SIAL590088-100G SIAL590088-5G
metawanadan sodu, Sigma-Aldrich®
metawanadan sodu
Formuła: NaO₃V
Temp. topnienia: 630 °C
Gęstość: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011125
Numer CAS: 13718-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-272-7
Jednostka: 3285
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08849