Drukuj
Sodium tellurite(IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tellurite, Disodium trioxotellurate
M-Clarity™ quality level = MQ100
400688-10G 400688-50G
SIAL400688-10GEA 718 PLN
SIAL400688-10G SIAL400688-50G
Sodium tellurite(IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Sodium tellurite(IV)
Formuła: Na₂O₃Te
MW: 221.58 g/mol
Temp. topnienia: 710
Numer MDL: MFCD00036141
Numer CAS: 10102-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-268-4
Jednostka: 3284
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08834