Drukuj
Kwasny siarczan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorosiarczan(VI) sodu
M-Clarity™ quality level = MQ200
307823-2.5KG 307823-20KG 307823-500G
SIAL307823-2.5KGEA 1270 PLN
SIAL307823-2.5KG SIAL307823-20KG SIAL307823-500G
Kwasny siarczan sodu, Sigma-Aldrich®
Kwasny siarczan sodu
Formuła: HNaO₄S
MW: 120.06 g/mol
Temp. topnienia: 181.85
Gęstość: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003531
Numer CAS: 7681-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-665-7
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08729