Drukuj
Kwasny siarczan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
401544-10G 401544-50G
SIAL401544-10GEA 241 PLN
SIAL401544-10G SIAL401544-50G
Kwasny siarczan potasu, Sigma-Aldrich®
Kwasny siarczan potasu
Formuła: KHSO₄
Temp. topnienia: 214 °C
Gęstość: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011404
Numer CAS: 7646-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-594-1
Jednostka: 2509
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,07695