Drukuj
Kwasny siarczan potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorosiarczan(VI) potasu
27011.237EA 230 PLN
27011.237 27011.294 27011.460
Kwasny siarczan potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kwasny siarczan potasu
Formuła: KHSO₄
MW: 136.17 g/mol
Temp. topnienia: 214
Gęstość: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011404
Numer CAS: 7646-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-594-1
Jednostka: 2509
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07695
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm