Drukuj
Kwasny siarczan potasu 98.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorosiarczan(VI) potasu
207755000 207750025
ACRO207755000EA 335 PLN
ACRO207755000 ACRO207750025
Kwasny siarczan potasu 98.5% for analysis
Kwasny siarczan potasu
Formuła: KHSO₄
MW: 136.17 g/mol
Temp. topnienia: 214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011404
Numer CAS: 7646-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-594-1
Jednostka: 2509
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07695
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm