Siarczan rubidu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13493.14
13493.22
13493.36
13493.14EA
818
PLN
13493.14
13493.22
13493.36
Siarczan rubidu ≥99% (metals basis)
Siarczan rubidu
Purity: 99%
CAS No.: 7488-54-2
Molecular Formula: Rb2SO4
Formula Weight: 267.00
Physical Form: Crystalline
Density: 3.613
Refractive Index: 1.513
Odour: Odourless
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011190
Formuła:
O₄Rb₂S MW: 267 g/mol Temp. Wrzenia: 1708 Temp. topnienia: 1050 °C Gęstość: 3.613 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011190 Numer CAS: 7488-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-301-7 |