Drukuj
Siarczan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9458-1KG P9458-250G
SIALP9458-1KGEA 1180 PLN
SIALP9458-1KG SIALP9458-250G
Siarczan potasu, Sigma-Aldrich®
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 1698
Temp. topnienia: 1069
Gęstość: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759