Drukuj
Siarczan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
60528-1KG 60528-250G
SIAL60528-1KGEA 1410 PLN
SIAL60528-1KG SIAL60528-250G
Siarczan potasu, Sigma-Aldrich®
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1698 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1069 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759